Learn More
New Pig™ Polyurethane Barrier Spillblocker
69.19€ - 738.11€
Specifications
Couleur | Yellow |
---|---|
Matériau | Polyurethane |
Type | Barrier Spillblocker |
Quantité d’emballage | 1 Ea. |
Product Code | Brand | Dimensions (L x l x H) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions (L x l x H) | Price | Quantity & Availability | |||||
12973635
![]() |
New Pig™
PLRE204-YW |
60 x 100 x 30 mm |
738.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12993635
![]() |
New Pig™
PLRE206 |
60 x 100 x180 mm |
69.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Specifications
Yellow | |
Polyurethane | |
Barrier Spillblocker | |
1 Ea. |