Learn More
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10603095
|
Bel-Art™
H37774-0101 |
Blanc | 33mm |
55.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11765064
|
Bel-Art™
H37774-0111 |
Rouge | 33mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11729695
|
Bel-Art™
H37774-0131 |
Jaune | 33mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11775064
|
Bel-Art™
H37774-0121 |
Bleu | 33mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12301288
|
Bel-Art™
H37774-0010 |
Rouge | 365mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12311288
|
Bel-Art™
H37774-0020 |
Bleu | 365mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Tige flexible en Teflon™ avec aimant Alnico puissant recouvert de Teflon™
- Disponible en quatre couleurs, deux tailles d’aimant
- La longueur de la tige blanche flexible est de 33 cm (13 po)
- Autoclavables
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Tiges de récupération magnétiques flexibles en polytétrafluoroéthylène SP Scienceware™ Spinbar™