Learn More
Bel-Art™ Tiges de récupération magnétiques flexibles en polytétrafluoroéthylène SP Scienceware™ Spinbar™
Code produit. 11765064 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
33mm
365mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11765064
Marque: Bel-Art™ H377740111
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La tige de récupération des barreaux d’agitation récupère les barreaux d’agitation des orifices d’évacuation et des récipients de laboratoire.
  • Tige flexible en Teflon™ avec aimant Alnico puissant recouvert de Teflon™
  • Disponible en quatre couleurs, deux tailles d’aimant
  • La longueur de la tige blanche flexible est de 33 cm (13 po)
  • Autoclavables
Spécification
Couleur Rouge
Longueur (métrique) 33mm
Matériau PTFE (polytétrafluoroéthylène)