Learn More
BRAND™ Boîtes pour lames en PS
Fabriquées en polystyrène. Protège les lames de microscope contre la casse.
19.65€ - 39.20€
Spécification
Longueur (métrique) | 76 mm |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Largeur (métrique) | 26 mm |
Code produit | Marque | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10212291
|
BRAND™
475900 |
50 |
28.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10758721
|
BRAND™
475800 |
25 |
19.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10222291
|
BRAND™
476000 |
100 |
39.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
ulliEn polystyrène/liliUtilisable avec les lames pour microscope/liliDimensions : 76 x 26 mm/li/ulSpécification
76 mm | |
Polystyrène | |
26 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Boîtes pour lames en PS