Learn More
BRAND™ Boîtes pour lames en PS
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité de lame:
25
50
100
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliEn polystyrène/liliUtilisable avec les lames pour microscope/liliDimensions : 76 x 26 mm/li/ul
Spécification
Spécification
| Type | Boîte de stockage pour lames |
| Capacité de lame | 100 |
| L’appareil peut contenir | 100 lames |
| Longueur (métrique) | 76 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rectangulaires |
| Largeur (métrique) | 26 mm |