Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation HPLC en résine de polystyrène ‘RP
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
975.00€ - 1390.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Polystyrène |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
Pression max. | 2610 psi (180 bar) |
Granulométrie | 5 μm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10409741
|
Macherey-Nagel™
719454 |
150 mm |
1135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10553602
|
Macherey-Nagel™
719455 |
250 mm |
1390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10256461
|
Macherey-Nagel™
719459 |
50 mm |
975.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Polystyrène | |
4,6 mm | |
5 μm | |
L21 | |
polymère | |
Phase inverse | |
Colonne de séparation HPLC RP |
Colonne analytique | |
2610 psi (180 bar) | |
1 à 13 | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
Phase inverse | |
PS |