Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation HPLC en résine de polystyrène ‘RP
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 719459
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Specifications
Polystyrène | |
4,6 mm | |
2610 psi (180 bar) | |
1 à 13 | |
L21 | |
polymère | |
Phase inverse | |
Colonne de séparation HPLC RP |
Colonne analytique | |
50 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
Phase inverse | |
PS |