Learn More
Multiroir™ Plateaux rectangulaires en PS
Organisez votre espace de travail grâce à ces plateaux durables. Les plateaux rectangulaires en PS Multiroir™ sont très utilisés en laboratoire et disponibles dans toute une gamme de couleurs et de styles.
Marque: Multiroir™ 39101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Multi-usage
- En PS
- Rectangulaires
Spécification
Blanc | |
(Intérieur) 175 mm, 205 mm (extérieur) | |
Plateau | |
1/boîte |
(Intérieur) 34 mm, 37 mm (extérieur) | |
PS | |
(Intérieur) 100 mm, 130 mm (extérieur) | |
Rectangulaires |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Multiroir™ Plateaux rectangulaires en PS > Dimensions : 205 L x130 l x H 34mm ; blanc
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu