Learn More
Multiroir™ Plateaux rectangulaires en PS
Organisez votre espace de travail grâce à ces plateaux durables. Les plateaux rectangulaires en PS Multiroir™ sont très utilisés en laboratoire et disponibles dans toute une gamme de couleurs et de styles.
Marque:  Multiroir™ 39205
Code produit. 11728371
  • 23.50€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Multi-usage
  • En PS
  • Rectangulaires
Specifications
Specifications
Bleu
(Intérieur) 210 mm, 260 mm (extérieur)
Plateau
1/boîte
(Intérieur) 40 mm, 42 mm (extérieur)
PS
(Intérieur) 150 mm, 196 mm (extérieur)
Rectangulaires
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Multiroir™ Plateaux rectangulaires en PS > Dimensions : 260L x 196 lx H 42 mm ; bleu