Learn More
Kartell™ Boîtes de Pétri en PS
En PS transparent pour sa grande transparence optique. Les boîtes de Petri en polystyrène Kartell™ sont adaptées aux travaux de laboratoire courants et à la recherche bactériologique.
134.16€ - 196.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE/IVD |
---|---|
Couleur | Transparent |
Jetable | Oui |
Matériau | Polystyrène |
À utiliser avec (application) | Pour les travaux de laboratoire courants, la recherche bactériologique |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Forme | Traitement de surface | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Forme | Traitement de surface | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10499782
|
Kartell™
0035800 |
90 mm | Rond | Aseptiques | Triples évents |
134.16€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10395871
|
Kartell™
0036400 |
90 mm | Rond | Stérilisation par irradiation aux rayons Bêta | 4 sections |
180.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10161573
|
Kartell™
0036600 |
90 mm | Rond | Stérilisation par irradiation aux rayons Bêta | Triples évents |
168.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15854472
|
Kartell™
0036900 |
120 mm | Carré | Aseptiques | Triples évents |
196.00€
180 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Jetable
- Boîte de Petri transparente en PS (polystyrène)
- Conçues pour les travaux de laboratoire courants
- Peuvent être utilisées pour la recherche bactériologique
- Marquage CE, approuvé par le IVD
Spécification
CE/IVD | |
Oui | |
Pour les travaux de laboratoire courants, la recherche bactériologique | |
Oui |
Transparent | |
Polystyrène | |
500 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Boîtes de Pétri en PS