Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
En PS hautement transparent pour ses propriétés de résistance thermique permettant l’utilisation de gélose chaude. Les boîtes de Petri en PS Greiner BioOne™ sont disponibles dans une grande variété de formats et tailles pour répondre à de nombreux besoins de recherche.
Marque: Greiner Bio-One 628103
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 3.90000kg
Description
- Résistantes à la chaleur jusqu’à 60°C
- Disponibles en versions ventilée et non ventilée
- Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™.
- Empilement aisé
- En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
Spécification
Stackable | |
PS | |
Non-sterile | |
Oui | |
60 mm |
Oui | |
Round | |
560/boîte | |
15 mm |