Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
En PS hautement transparent pour ses propriétés de résistance thermique permettant l’utilisation de gélose chaude. Les boîtes de Petri en PS Greiner BioOne™ sont disponibles dans une grande variété de formats et tailles pour répondre à de nombreux besoins de recherche.
Marque: Greiner Bio-One 664161
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 7.11000kg
Description
- Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
- Disponibles en versions ventilée et non ventilée
- Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™
- Empilement aisé
- En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
Spécification
Empilable | |
PS | |
Stérile | |
Oui | |
100 mm |
Jetable | |
Rond | |
360/boîte | |
20 mm |