Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
En PS hautement transparent pour ses propriétés de résistance thermique permettant l’utilisation de gélose chaude. Les boîtes de Petri en PS Greiner BioOne™ sont disponibles dans une grande variété de formats et tailles pour répondre à de nombreux besoins de recherche.
Marque: Greiner Bio-One 688102
Description
- Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
- Disponibles en versions ventilée et non ventilée
- Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™
- Empilement aisé
- En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Oui | |
17 mm |
Jetable | |
Carré | |
240/boîte | |
120 x 17 mm | |
120 mm |