Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
En PS hautement transparent pour ses propriétés de résistance thermique permettant l’utilisation de gélose chaude. Les boîtes de Petri en PS Greiner BioOne™ sont disponibles dans une grande variété de formats et tailles pour répondre à de nombreux besoins de recherche.
Marque: Greiner Bio-One 637102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
- Disponibles en versions ventilée et non ventilée
- Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™
- Empilement aisé
- En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
Spécification
Empilable | |
Oui | |
Rond | |
3 | |
Oui | |
15 mm |
12 mL/puits | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
480/boîte | |
94 x 15 mm | |
94 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS > Non-sterile; Vented; Dimensions: 94 dia. x 15mmH
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu