Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Boîte de Petri en PS
These polystyrene Sterile Petri Dishes are disposable and have convenient stacking ridges.
Marque: Cole-Parmer™ Essentials 06139-01
213.39 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21955" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gamma irradiated.
- Disposable.
- With lid.
- Convenient stacking ridges.
- Packed sterile in easy-open bags of 20.
- 2 boxes/case.
Spécification
Jetable | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
500 boîtes | |
60 x 15 mm (2 x 0.563 in.) | |
0,563 in | |
6 cm |
PS | |
Irradié aux rayons gamma | |
Pour la culture de champignons, de bactéries et d’autres micro-organismes | |
Bags | |
1,5 cm | |
2 po |