Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Boîte de Petri en PS
These polystyrene Sterile Petri Dishes are disposable and have convenient stacking ridges.
209.56€ - 225.00€
Spécification
Jetable | Single-use |
---|---|
Matériau | Polystyrene |
Forme | Round |
Stérilité | Sterile |
Type | Petri Dish |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15213338
|
Cole-Parmer™ Essentials
06139-01 |
6 cm |
225.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15236464
|
Cole-Parmer™ Essentials
06139-00 |
100 mm |
209.56€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gamma irradiated.
- Disposable.
- With lid.
- Convenient stacking ridges.
- Packed sterile in easy-open bags of 20.
- 2 boxes/case.
Spécification
Single-use | |
Round | |
Petri Dish | |
500/Cs. | |
15 mm |
Polystyrene | |
Sterile | |
For culturing fungi, bacteria, and other microorganisms | |
Bags |