Learn More
Kartell™ Boîtes pour réfrigérateur carrées
Stockez et transportez des échantillons avec une boîte non toxique isolée thermiquement. Les boîtes pour réfrigérateur carrées Kartell™ sont entièrement sûres pour le contact alimentaire en raison de la gaine isolante en polyuréthane et de la composition en polystyrène à impact élevé.
Marque:  Kartell™ 0370600
Code produit. 10390071
  • 212.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Récipients à faible température
  • En matériau thermoplastique à impact élevé
  • Isolées thermiquement à l’aide d’une gaine isolante en polyuréthane
  • Non toxiques et donc 100 % sûres pour le contact alimentaire
Spécification
Spécification
380 mm
430 mm
Polystyrène
32 l
260 mm
260 x 430 x 380 mm
Boîte pour réfrigérateur
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Kartell™ Boîtes pour réfrigérateur carrées > Capacité : 32 l