Learn More
Kartell™ Boîtes pour réfrigérateur carrées
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
32 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Récipients à faible température
- En matériau thermoplastique à impact élevé
- Isolées thermiquement à l’aide d’une gaine isolante en polyuréthane
- Non toxiques et donc 100 % sûres pour le contact alimentaire
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 350 mm |
| Longueur (métrique) | 230 mm |
| Largeur (métrique) | 400 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 230 x 400 x 350 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Type | Boîte pour réfrigérateur |
| Capacité (métrique) | 25 l |