Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™
Fabriquées en salle blanche de classe 100,000 pour une propreté garantie. Les pelles jetables en PS pour applications pharmaceutiques Sampling Systems™ sont conditionnées individuellement et n’exigent pas de nettoyage ni de validation de nettoyage coûteux.
Marque: Sampling Systems™ 8045A-2500
Description
Caractéristiques principales :
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Également disponible en PEHD, PP et autres couleurs
Pourquoi utiliser une pelle SteriWare™ Disposable PharmaScoop™ ?
- Conforme GMP - Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible. Conformément à ces dernières, nous avons placé la poignée ergonomique en haut de la pelle.
- Fabrication en salle blanche - Toutes les pelles SteriWare™ PharmaScoop™ sont moulées, inspectées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100,000.
- Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
- Aucun nettoyage - Contrairement à une pelle réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Cela comprend les certificats de conformité et le certificat d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
- Coût efficace - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Stériles disponibles - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou à faisceau d’électrons à SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Cuillère Pharma | |
2,5 L | |
Non stérile | |
Jugé acceptable par la FDA, CFR 177.1640, conforme aux réglementations européennes 10/2011 | |
357 mm | |
166 mm |
Polystyrène | |
Oui | |
blanc | |
Utilisée par les entreprises industrielles et pharmaceutiques | |
147 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
121288 | Certificat de conformité | 27/01/2025 | 8045A-2500 |
120276 | Certificat de conformité | 21/11/2024 | 8045A-2500 |
119249 | Certificat de conformité | 23/10/2024 | 8045A-2500 |
118540 | Certificat de conformité | 14/06/2024 | 8045A-2500 |
117288 | Certificat de conformité | 02/02/2024 | 8045A-2500 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.