Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cuillère en PP
Conçu pour récupérer des échantillons à partir d’une source plus importante. La pelle en polypropylène Bel Art™ est excellente pour écoper tout matériau, de la poudre en vrac à la glace.
Marque:  Bel-Art™ Scienceware™ F36758-0000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.04400kg
Code produit. 11701495
  • 216.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 01-10-2024
Description
  • Angles arrondis pour un nettoyage facile
  • Fabriquées en polypropylène rigide
  • Poignée pratique pour suspension 
  • Contient environ 2 litres (un demi-gallon)
La capacité/les volumes sont estimés et ne sont pas conçus pour prélever des poids/volumes d’échantillons exacts. Les volumes indiqués représentent des échantillons cuillère types.
Spécification
Spécification
Pelle
2 L
349 x 148 x 89 mm
349 mm
122 mm
PP
349 x 148 mm
89 mm
227 mm
148 mm