Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™
Fabriquées en salle blanche de classe 100,000 pour une propreté garantie. Les pelles jetables en PS pour applications pharmaceutiques Sampling Systems™ sont conditionnées individuellement et n’exigent pas de nettoyage ni de validation de nettoyage coûteux.
Marque: Sampling Systems™ 8045A-250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
- Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Pelle jetable | |
Conditionnement individuel | |
Oui | |
blanc |
Polystyrène | |
250 ml | |
Non stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
121718 | Certificat de conformité | 11/02/2025 | 8045A-250 |
120252 | Certificat de conformité | 21/11/2024 | 8045A-250 |
118343 | Certificat de conformité | 22/04/2024 | 8045A-250 |
117271 | Certificat de conformité | 23/01/2024 | 8045A-250 |
110438 | Certificat de conformité | 09/08/2023 | 8045A-250 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™ > Capacité métrique : 250 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu