Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™
Fabriquées en salle blanche de classe 100,000 pour une propreté garantie. Les pelles jetables en PS pour applications pharmaceutiques Sampling Systems™ sont conditionnées individuellement et n’exigent pas de nettoyage ni de validation de nettoyage coûteux.
Marque: Sampling Systems™ 8045A-250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
- Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Pelle jetable | |
Conditionnement individuel | |
Oui | |
blanc |
Polystyrène | |
250 ml | |
Non stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
121718 | Certificat de conformité | 11/02/2025 | 8045A-250 |
120252 | Certificat de conformité | 21/11/2024 | 8045A-250 |
118343 | Certificat de conformité | 29/07/2024 | 8045A-250 |
109226 | Certificat de conformité | 30/08/2023 | 8045A-250 |
109331 | Certificat de conformité | 03/08/2023 | 8045A-250 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™ > Capacité métrique : 250 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu