Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée standard de forme carrée en PS
Facilite la pesée et le versement des échantillons. La nacelle de pesée standard de forme carrée en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile. Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins. Jetable et durable.
Marque: Fisherbrand™ HS1420C
142.68 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Facilite la pesée et le versement des échantillons.La nacelle de pesée standard de forme carrée en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile.Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins.Jetable et durable.
- Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F)
- Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Spécification
Plat | |
Blanc | |
Polystyrène | |
Nacelle de pesée | |
L; 140 x 140 x 22 mm | |
140 mm |
280 ml | |
Jetable | |
Carré | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
140 mm | |
22 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les consommables
Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.Code promotionnel: 24222Expire: 2025-03-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30