Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée standard de forme carrée en PS
Tous les produits Fisherbrand Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
10 mL
85 ml
280 ml
Type:
Nacelle de pesée antistatique
Nacelle de pesée
Couleur:
Blanc
Naturel
Noir
missing translation for 'unitSize'
500 pièces
Description
Facilite la pesée et le versement des échantillons.La nacelle de pesée standard de forme carrée en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile.Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins.Jetable et durable.
- Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F)
- Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Specifications
Specifications
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Carré |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité à micro-ondes |
| Dimensions | Petite ; 46 x 46 x 8 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction