Learn More
Fisherbrand™ Circulateur à immersion Polystat™
Inclut un clip de fixation. Le circulateur à immersion Fisherbrand™ Polystat™ est certifié DIN 12876-1.
705.00€ - 1780.00€
Spécification
Type | Thermostat à circulation à immersion |
---|---|
Capacité de chauffage | 2 kW |
Largeur (métrique) | 13 cm |
Hauteur (métrique) | 33 cm |
Profondeur (métrique) intérieure | 8 à 14,5 cm |
Code produit | Marque | Gamme de températures | Débit | Comprend | Stabilité de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de températures | Débit | Comprend | Stabilité de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11960228
|
Fisherbrand™
8856220,3 |
de 20°C à 100°C | 10 L/min | Couvercle en acier inoxydable avec thermomètre à alcool | ±0,05°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11930228
|
Fisherbrand™
8856210.3 |
de 20°C à 100°C | 10 L/min | Clip de fixation au mur | ±0.05°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11970228
|
Fisherbrand™
8856222,3 |
de 20°C à 150°C | 15 L/min | Couvercle en acier inoxydable | ±0.03°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11950228
|
Fisherbrand™
8856214.3 |
de 20°C à 200°C | 15 L/min | ±0.02°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11940228
|
Fisherbrand™
8856212.3 |
de 20°C à 150°C | 15 L/min | Clip de fixation au mur | ±0.03°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11980228
|
Fisherbrand™
8856224,3 |
de 20°C à 200°C | 15 L/min | ±0,02°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Plage de températures de 20 à 150°C
- Alimentation électrique requise : 230 V, 50 Hz, 9 A
- Inclut un clip de fixation
- Débit de 15 l/min
- Poids : 4,1kg
- Stabilité de la température à ±0,03°C)
Spécification
Thermostat à circulation à immersion | |
13 cm | |
8 à 14,5 cm | |
230 V | |
50 Hz |
2 kW | |
33 cm | |
230 V 50 Hz 9 A | |
9 A |