Learn More
Fisherbrand™ Circulateur à immersion Polystat™
Inclut un clip de fixation. Le circulateur à immersion Fisherbrand™ Polystat™ est certifié DIN 12876-1.
Marque:  Fisherbrand™ 8856220,3
Description
  • Plage de températures de 20 à 150°C
  • Alimentation électrique requise : 230 V, 50 Hz, 9 A
  • Inclut un clip de fixation
  • Débit de 15 l/min
  • Poids : 4,1kg
  • Stabilité de la température à ±0,03°C)
Spécification
Spécification
5 L
10 L/min
Circulateur à immersion
Couvercle en acier inoxydable avec thermomètre à alcool
±0,05°C
33 cm
3,5 kg
230 V
50 Hz
Classification I (NFL) selon la norme DIN 12876-1
de 20°C à 100°C
2 kW
Polystat 24
13 cm
8 à 14,5 cm
230 V 50 Hz 9 A
9 A