Learn More
Fisherbrand™ Circulateur à immersion Polystat™
Inclut un clip de fixation. Le circulateur à immersion Fisherbrand™ Polystat™ est certifié DIN 12876-1.
Marque:  Fisherbrand™ 8856214.3
Code produit. 11950228
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Plage de températures de 20 à 150°C
  • Alimentation électrique requise : 230 V, 50 Hz, 9 A
  • Inclut un clip de fixation
  • Débit de 15 l/min
  • Poids : 4,1kg
  • Stabilité de la température à ±0,03°C)
Spécification
Spécification
CE, Classification III (FL) selon la norme DIN 12876-1
de 20°C à 200°C
2 kW
±0,02°C
33 cm
4,1 kg
230 V
50 Hz
15 l/min
Circulateur à immersion
Polystat 37
13 cm
8 à 14,5 cm
230 V 50 Hz 9 A
9 A