Learn More
BRAND™ Pipettes volumétriques à poire en polypropylène
Cette pipette à poire volumétrique hautement translucide en PP possède une tolérance de 0,1 ± ml et une longueur totale de 460 ± 10 mm. Elle est idéale dans les laboratoires de recherche, scientifiques et autres laboratoires.
105.00€ - 137.00€
Spécification
Calibré | Oui |
---|---|
Matériau | PP |
Type | Pipette volumétrique avec bulbe |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11898311
|
BRAND™
30012 |
10 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12015312
|
BRAND™
30018 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11868311
|
BRAND™
30002 |
1 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11878311
|
BRAND™
30003 |
2 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11888311
|
BRAND™
30007 |
5 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11808321
|
BRAND™
30015 |
25 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Hautement translucides
- Graduations et inscriptions imprimées en bleu, résistantes aux traces
- L’exposition à des températures jusqu’à 60°C n’affecte pas les tolérances
- Le nettoyage à des températures inférieures à 60°C est recommandé pour préserver les graduations et les inscriptions
- Matériau en PP
- Volume : 50 ml
- Tolérance : 0,1 ±ml
- Longueur totale : 460 ± 10 mm
- Pipettes volumétriques Plastibrand™
Spécification
Oui | |
PP | |
Pipette volumétrique avec bulbe |