Learn More
BRAND™ Pipettes volumétriques à poire en polypropylène
Cette pipette à poire volumétrique hautement translucide en PP possède une tolérance de 0,1 ± ml et une longueur totale de 460 ± 10 mm. Elle est idéale dans les laboratoires de recherche, scientifiques et autres laboratoires.
Marque: BRAND™ 30007
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Hautement translucides
- Graduations et inscriptions imprimées en bleu, résistantes aux traces
- L’exposition à des températures jusqu’à 60°C n’affecte pas les tolérances
- Le nettoyage à des températures inférieures à 60°C est recommandé pour préserver les graduations et les inscriptions
- Matériau en PP
- Volume : 50 ml
- Tolérance : 0,1 ±ml
- Longueur totale : 460 ± 10 mm
- Pipettes volumétriques Plastibrand™
Spécification
Oui | |
Oui | |
5 ml |
PP | |
6/boîte | |
Pipette volumétrique avec bulbe |