Learn More
Buerkle™ Béchers gradués universels en PP
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 ml
250 ml
400 ml
1000 mL
Description
- Peut être utilisé comme jetable
- En PP transparent
- Autoclavables
- Gain d’espace : les béchers s’empilent les uns sur les autres
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) de la base | 31 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 45 mm |
Capacité (métrique) | 50 mL |
Matériau | Polypropylene |
Incréments | 5 mL |
Quantité | Pièce |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Béchers gradués universels en PP >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu