Learn More
Cole-Parmer™ Clapets à bille elliptiques à deux voies en polypropylène
Marque: Cole-Parmer™ 06470-25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vanne d'arrêt PP et PVDF filetée à joint elliptique• Pour liquide, gaz et applications sous vide
• Aucune restriction de diamètre nominal
• Indicateur d'ouverture
• Facilement démontable, pour nettoyage en ligne
• Pression maximale:
• 10 bar à 25°C, 3,5 bar à 110°C (liquide). Corps en polypropylène qualité alimentaire approuvée FDA, ou corps PVDF, haute résistance chimique
• Joint torique en Viton™
• Levier en acier inox
• Taraudage femelle (F)NPT
• Vanne PP
• Vanne 2 voies
• 1/4 FNPT
Spécification
Clapet à bille elliptique à deux voies | |
NPT(F) 1/4 po | |
1/boîte |
Polypropylène | |
110°C | |
110°C |