Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Raccords de tuyau droits en polypropylène
For connecting screw caps with bore. Lenz Laborglasinstrumente™ Plastic Straight Hose Connectors are made from polypropylene.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01350000
Description
- Autoclavable
- Disponible en deux tailles de filetage différentes
- Joint en silicone
Spécification
Raccord droit pour tuyau | |
Polypropylène | |
10/boîte | |
Structuré |
Autoclavable | |
Pour bouchons à vis avec alésage | |
GL14 |