Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Raccords de tuyau droits en polypropylène
For connecting screw caps with bore. Lenz Laborglasinstrumente™ Plastic Straight Hose Connectors are made from polypropylene.
19.00€ - 76.00€
Spécification
Type de produit | Raccord droit pour tuyau |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec | Pour bouchons à vis avec alésage |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12303379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01350001 |
GL18 |
76.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12393369
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01350000 |
GL14 |
19.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Autoclavable
- Available in two different thread sizes
- Silicone sealing
Spécification
Raccord droit pour tuyau | |
Polypropylène | |
10/boîte |
Autoclavable | |
Pour bouchons à vis avec alésage | |
Structuré |