missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Multiroir™ Boîtes de stockage en PP
Store and transport items securely in high-capacity Multiroir™ Polypropylene Storage Boxes. The boxes have snap-on, tight-fitting lids and have no handles.
Marque: Multiroir™ 18477
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Boîte de rangement PP• Haute résistance au chocs
• Translucide
• Boîte PP
Spécification
30 L | |
PP | |
Boîte de stockage | |
413 x 345 x 294 mm | |
345 mm | |
294 mm |
Translucide | |
Rectangle | |
1 Each | |
413 mm | |
345 mm | |
1.17 kg |