Learn More
Multiroir™ Boîtes de stockage en PP
Code produit. p-8008399
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
30 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11872702
Marque: Multiroir™ 18476
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Store and transport items securely in high-capacity Multiroir™ Polypropylene Storage Boxes. The boxes have snap-on, tight-fitting lids and have no handles.
Boîte de rangement PP
• Haute résistance au chocs
• Translucide
• Boîte PP
Spécification
Capacité (métrique) 25 l
Couleur Translucent
Matériau Polypropylene
Forme Rectangular
Type de produit Glacière
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 550 x 390 x 160 mm
Longueur (métrique) 550 mm
Largeur (métrique) 390 mm
Largeur (métrique) intérieure 390 mm
Hauteur (métrique) 160 mm
Poids (métrique) 0.938 kg