missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiroir™ Boîtes de stockage en PP

Store and transport items securely in high-capacity Multiroir™ Polypropylene Storage Boxes. The boxes have snap-on, tight-fitting lids and have no handles.

Marque:  Multiroir™ 18476

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11872702

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Boîte de rangement PP
• Haute résistance au chocs
• Translucide
• Boîte PP
Spécification

Spécification

25 L
Polypropylene
Glacière
550 x 390 x 160 mm
390 mm
160 mm
Translucent
Rectangular
1/boîte
550 mm
390 mm
0.938 kg
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Multiroir™ Boîtes de stockage en PP > Capacité : 25L

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis