Learn More
Multiroir™ Bac de stockage en polypropylène
Stockez vos articles dans le bac de stockage en PP Multiroir™ avec poignées. Les poignées solides en PP en font une boîte robuste dans laquelle stocker de nombreux types d’équipements, blouses de laboratoire, instruments et autres fournitures médicales et industrielles.
Marque: Multiroir™ 18335
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP transparent
- Bonne préhension
- Poignées orange
- Différentes capacités
Spécification
15 L | |
Transparent | |
Rectangular | |
Glacière | |
395 mm | |
186 mm |
32128 Standard | |
PP | |
Handle | |
1/boîte | |
290 mm | |
0.625 kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Multiroir™ Bac de stockage en polypropylène > Capacity: 15L; Dimensions: 395L x 186mmH
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu