Learn More
Multiroir™ Bac de stockage en polypropylène
Stockez vos articles dans le bac de stockage en PP Multiroir™ avec poignées. Les poignées solides en PP en font une boîte robuste dans laquelle stocker de nombreux types d’équipements, blouses de laboratoire, instruments et autres fournitures médicales et industrielles.
Marque: Multiroir™ 18336
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP transparent
- Bonne préhension
- Poignées orange
- Différentes capacités
Spécification
30 L | |
Transparent | |
Rectangular | |
Glacière | |
575 mm | |
205 mm |
32128 Standard | |
PP | |
Handle | |
1/boîte | |
390 mm | |
1.5 kg |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Multiroir™ Bac de stockage en polypropylène > Capacity: 30L; Dimensions: 575L x 205mmH
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu