Learn More
Buerkle™ Bol stérilisable en polypropylène
Le bol stérilisable en polypropylène particulièrement stable avec un bord de maintien large peut être empilé, les substances qui se solidifient dans le bol peuvent être facilement enlevées.
Marque: Buerkle™ 4702-0045
9.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Empilable
- Les substances solidifiées sont facilement éliminées
- Polypropylène, blanc
- Autoclavable jusqu’à +121°C pendant 20 minutes
- Adaptés aux denrées alimentaires
Spécification
Autoclavable | |
Blanc | |
Cuve | |
1 | |
120 mm |
4 l | |
Polypropylène | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires | |
1/boîte | |
280 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction