Learn More
Buerkle™ Bol stérilisable en polypropylène
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,9 L
1,7 L
3 L
4 l
7 l
13 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Empilable
- Les substances solidifiées sont facilement éliminées
- Polypropylène, blanc
- Autoclavable jusqu’à +121°C pendant 20 minutes
- Adaptés aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 0,9 L |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rond |
| Type | Cuve |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Diamètre (métrique) | 160 mm |