Learn More
Brand™ Boîte de pointes empilable en PP
Plateau de pointes inclus. La boîte de pointes empilables en PP BRAND™ est livrée vide. Pointes de filtre et de pipette vendues séparément.
Brand: Brand™ 732992
3.52 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En PP
- Plateau de pointes inclus
- Vide, pour pointes de filtre et de pipette
Specifications
Boîte à pointes | |
Cônes (200 μL) | |
Oui | |
1/boîte |
Jaune | |
PP | |
Pipette et pointes à filtre | |
1/boîte |
Brochure: The Tip System
Taille: 4.9 MB
Brochure: The Tip System
Taille: 3.8 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brand™ Boîte de pointes empilable en PP > Accueillent les articles suivants : Cônes de 200 μL
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction