Learn More
Caframo™ Hélices à lame attelée, lame uniquement
Large sélection de hélices à lame en acier inoxydable à utiliser avec les agitateurs et les axes à tête large Caframo™ et Fisherbrand™
Marque: Caframo™ A521
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inoxydable 316L électropoli
- Acier inoxydable 316L chimiquement inerte et résistant à la corrosion
- Pour un faible cisaillement, une capacité de pompage haut à bas
- Augmentez l’avantage si la turbine est utilisée en production
Informations sur la commande
Arbres vendus séparément
Spécification
3,8 cm | |
Alésage de 8 mm, vis de réglage | |
Electropolished Stainless Steel (316L) |
Agitateur vertical Caframo™ | |
Hélice à lame inclinée, débit axial |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Caframo™ Hélices à lame attelée, lame uniquement > Hélice A521 ; Diamètre de la lame : Alésage de 38 mm 8 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu