Learn More
Gilac™ Boîte Hermétique
Boite hermétique. Conserve les saveurs et préserve des odeurs extérieures.
15.00€ - 47.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires |
---|---|
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau du bouchon | PEBD |
Type de bouchon | Couvercle hermétique |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11794306
|
Gilac™
G602020 |
0,6 L |
15.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11704926
|
Gilac™
G602220 |
2,5 L |
47.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Boite hermétique
- Conserve les saveurs et préserve des odeurs extérieures
- Laisse le contenu visible et reconnaissable
- Couvercle souple et étanche
- Boite transparente en PP et couvercle blanc en PEBD
Spécification
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires | |
PEBD | |
Transparent | |
Rectangulaires | |
Boîte de stockage | |
-4°F to +194°F (Container), -15°C to +5°F | |
75 mm |
Blanc | |
Couvercle hermétique | |
PP | |
Stockage des aliments | |
Stackable | |
Récipient :-20° à +90°C ; couvercle :De -15° à +60°C | |
3 in. |