Learn More
Gilac™ Boîte Hermétique
Boite hermétique. Conserve les saveurs et préserve des odeurs extérieures.
Marque:  Gilac™ G602020
Code produit. 11794306
  • 16.25€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Boite hermétique
  • Conserve les saveurs et préserve des odeurs extérieures
  • Laisse le contenu visible et reconnaissable
  • Couvercle souple et étanche
  • Boite transparente en PP et couvercle blanc en PEBD
Spécification
Spécification
20.3 oz.
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires
LDPE
Transparent
Rectangulaires
Glacière
-4°F to +194°F (Container), -15°C to +5°F
110 x 110 x 75 mm
4.3 in.
4.3 in.
3 in.
0,6 L
Blanc
Couvercle hermétique
PP
Stockage des aliments
Stackable
Récipient :-20° à +90°C ; couvercle :De -15° à +60°C
110 mm
110 mm
75 mm
0,08 kg