Learn More
Cole-Parmer™ Spatules jetables en polypropylène, opaques
Réduisez la contamination croisée grâce à ces spatules jetables en polypropylène. Les spatules jetables en polypropylène sont idéales pour le transfert, la collecte et la manipulation de matériaux chimiques et biologiques. Les spatules sont dotées d’une extrémité présentant une pelle et d’une extrémité présentant une spatule.
Marque: Cole-Parmer™ 06265-14
40.38 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réduisez le risque de contamination croisée grâce à ces spatules en PP jetables. Les spatules en PP jetables sont idéales pour le transfert, la collecte et la manipulation des matériaux chimiques et biologiques. Les spatules possèdent une extrémité pelle et une extrémité spatule.
- Spatules jetables en polypropylène (PP)
- À utiliser comme spatule, tige d’agitation ou grattoir
- L’extrémité profilée est résistante aux chocs même lorsqu’elle est exposée à l’azote liquide
- Suffisamment souple pour s’adapter à de nombreux petits récipients afin de gratter ou prélever des échantillons
- L’intérieur creux réduit le transfert de chaleur et de froid
- Peut être utilisée avec des acides dilués et des bases
- Autoclavables
Spécification
300 Paquet | |
Extrémité pelle, extrémité spatule | |
Oui | |
Pour le transfert, le prélèvement et la manipulation de matières chimiques et biologiques, à utiliser avec des acides et des bases dilués, réduit la contamination croisée | |
140 mm |
Autoclavable | |
Opaque | |
Spatule | |
Polypropylène |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30