Learn More
Cole-Parmer™ Spatules jetables en polypropylène, opaques
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
140 mm
222 mm
Conditionnement:
300 pièces
Description
Réduisez le risque de contamination croisée grâce à ces spatules en PP jetables. Les spatules en PP jetables sont idéales pour le transfert, la collecte et la manipulation des matériaux chimiques et biologiques. Les spatules possèdent une extrémité pelle et une extrémité spatule.
- Spatules jetables en polypropylène (PP)
- À utiliser comme spatule, tige d’agitation ou grattoir
- L’extrémité profilée est résistante aux chocs même lorsqu’elle est exposée à l’azote liquide
- Suffisamment souple pour s’adapter à de nombreux petits récipients afin de gratter ou prélever des échantillons
- L’intérieur creux réduit le transfert de chaleur et de froid
- Peut être utilisée avec des acides dilués et des bases
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Quantité | 300 Paquet |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Extrémité pelle, extrémité spatule |
| Couleur | Opaque |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Spatule |
| À utiliser avec (application) | Pour le transfert, le prélèvement et la manipulation de matières chimiques et biologiques, à utiliser avec des acides et des bases dilués, réduit la contamination croisée |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur (métrique) | 140 mm |