Learn More
Cytiva Kit GL45 avec couvercle à vis en polypropylène
Utilisé pour sécuriser des récipients. Le kit GL45 avec couvercle à vis en polypropylène est fourni avec un couvercle à vis et une membrane à bouchon.
Marque: Cytiva 11-0004-10
Description
- Le kit contient 1 couvercle à vis et 1 membrane à bouchon
- La membrane ne doit pas être utilisée lors du travail avec du solvant organique.
- Couvercle : polypropylène (PP)
- Membrane : Éthylène-propylène-diène (EPDM)
Spécification
Couvercle | |
Kit GL45 avec couvercle à vis | |
1 kit |
Polypropylène, éthylène-propylène-diène | |
Bouchon à vis, capuchon à membrane |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%