Learn More
Cole-Parmer™ Disque grille en polypropylène
139.74€ - 145.86€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Quantité | 10Pack |
Type | Disque d’écran |
Diamètre (métrique) | 55 mm |
Description
Membrane Spectra/Mesh• Macrofiltration 51 à 500μm
• 2 membranes différentes
• Membrane polypropylène
• Résiste à la plupart des acides, bases et alcools
• Température maximale 100°C
• Membrane inox 304
• Pour filtration à pression élevée
• Température maximale 500°C
• Spectra/mesh
Spécification
Polypropylène | |
10Pack | |
Disque d’écran | |
55 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Disque grille en polypropylène