Learn More
Cole-Parmer™ Disque grille en polypropylène
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Porosité:
149 μm
500 μm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Membrane Spectra/Mesh
• Macrofiltration 51 à 500μm
• 2 membranes différentes
• Membrane polypropylène
• Résiste à la plupart des acides, bases et alcools
• Température maximale 100°C
• Membrane inox 304
• Pour filtration à pression élevée
• Température maximale 500°C
• Spectra/mesh
• Macrofiltration 51 à 500μm
• 2 membranes différentes
• Membrane polypropylène
• Résiste à la plupart des acides, bases et alcools
• Température maximale 100°C
• Membrane inox 304
• Pour filtration à pression élevée
• Température maximale 500°C
• Spectra/mesh
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Porosité | 149 μm |
| Quantité | 10Pack |
| Épaisseur (métrique) | 149 μm |
| Type | Disque d’écran |
| Diamètre (métrique) | 55 mm |