Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cuillère en PP
Conçu pour récupérer des échantillons à partir d’une source plus importante. La pelle en polypropylène Bel Art™ est excellente pour écoper tout matériau, de la poudre en vrac à la glace.
29.20€ - 216.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) de la poignée | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) de la poignée | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11771485
|
Bel-Art™ Scienceware™
F36747-0000 |
22 mL | 32 mm | 94 x 32 x 22 mm |
29.20€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11756545
|
Bel-Art™ Scienceware™
F36753-0000 |
250 ml | 56 mm | 191 x 54 x 49 mm |
86.65€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11701495
|
Bel-Art™ Scienceware™
F36758-0000 |
2 L | 122 mm | 349 x 148 x 89 mm |
216.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Angles arrondis pour un nettoyage facile
- Fabriquées en polypropylène rigide
- Poignée pratique pour suspension
- Contient environ 2 litres (un demi-gallon)
La capacité/les volumes sont estimés et ne sont pas conçus pour prélever des poids/volumes d’échantillons exacts. Les volumes indiqués représentent des échantillons cuillère types.
Spécification
Pelle | |
Polypropylène |